Documentos Principais
8.20594
Sigma-Aldrich
Furan
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
Furan, Furfuran
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4O
Número CAS:
Peso molecular:
68.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-727-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
670 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
390 °C
Lim. expl.
2.3-14.3 % (v/v)
pf
-86 °C
temperatura de transição
flash point -36 °C
densidade
0.94 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1cccc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
chave InChI
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
Especificações
Saturation Concentration in Air: 1870 g/m3
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.936 - 0.938
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-32.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-36 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Hexano anhydrous, 95%
Sigma-Aldrich
296090
Hexano