Key Documents
8.20082
Sigma-Aldrich
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
About This Item
Fórmula linear:
HN=C(NH2)SO2H
Número CAS:
Peso molecular:
108.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
217-157-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
crystals
potência
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
123 °C (decomposition)
solubilidade
27 g/L
densidade
1.68 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
850 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
chave InChI
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Lungs, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1