Documentos Principais
8.20078
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid monosodium salt, 1-Amino-8-naphthol-3,6-disulfonic acid monosodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8NNaO7S2
Número CAS:
Peso molecular:
341.29
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
226-736-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
temperatura de autoignição
>400 °C
pf
>380 °C
densidade volumétrica
550 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H9NO7S2.Na/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;/h1-4,12H,11H2,(H,13,14,15)(H,16,17,18);/q;+1/p-1
chave InChI
QPILZZVXGUNELN-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 85.0 %
Water (K. F.): 8.0 - 12.0 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1