Documentos Principais
8.20064
Sigma-Aldrich
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide
for synthesis
Sinônimo(s):
S-(2-Aminoethyl)thiouronium bromide hydrobromide, AET
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH2SC(=NH)NH2 · 2HBr
Número CAS:
Peso molecular:
281.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
200-257-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
188-191 °C
solubilidade
50 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCN)C(=[N+H2])N.[Br-].Br
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
chave InChI
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 188 °C
Melting range (upper value): ≤ 191 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3