Key Documents
8.20063
Sigma-Aldrich
2-Hydroxyethylammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Hydroxyethylammonium chloride, Ethanolamine hydrochloride, 2-Aminoethanol hydrochloride, Ethanolammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
61.08 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
217-900-6
Nível de qualidade
pf
80-84 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H7NO.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
chave InChI
PMUNIMVZCACZBB-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 80 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1