Documentos Principais
8.20015
Sigma-Aldrich
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H18ClN
Número CAS:
Peso molecular:
187.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
211-560-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
360 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
chave InChI
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3