Key Documents
8.18834
Sigma-Aldrich
2,5-Dichlorobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2,5-Dichlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
2,5-(Cl)2C6H3COOH
Número CAS:
Peso molecular:
191.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-065-7
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (acidimetric)
forma
powder
pf
152-156 °C
solubilidade
0.8 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-6(9)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
QVTQYSFCFOGITD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 152 °C
Melting range (upper value): ≤ 156 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3