Documentos Principais
8.18806
Sigma-Aldrich
Triethylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Triethylsilane
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3SiH
Número CAS:
Peso molecular:
116.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
210-535-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
>1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
adequação da reação
reagent type: reductant
p.e.
107-109 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point -6 °C
densidade
0.73 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
21.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
-6 °C