Documentos Principais
8.18431
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
for synthesis
Sinônimo(s):
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
105.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
213-195-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
370 °C
potência
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
2.0-15.5 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
218-224 °C/1013 mbar
pf
-11 °C
temperatura de transição
flash point 127 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCOCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
chave InChI
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
260.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
127 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4