Documentos Principais
8.16116
Sigma-Aldrich
3-Chlorobenzophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
3-Chlorobenzophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H9ClO
Número CAS:
Peso molecular:
216.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
213-809-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
pf
82-84 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-8-4-7-11(9-12)13(15)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
chave InChI
CPLWKNRPZVNELG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3