8.16010
L-Methionine
for synthesis
Sinônimo(s):
L-Methionine, Met
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
149.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-562-9
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
potência
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
280-282 °C
solubilidade
48 g/L
densidade
1.34 g/cm3
densidade volumétrica
550 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in HCl 6 mol/l): +22.5 - +24.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1