Key Documents
8.16003
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Aspartic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(+)-Aspartic acid, L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7NO4
Número CAS:
Peso molecular:
133.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-291-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
pf
269-271 °C (decomposition)
solubilidade
4 g/L
densidade volumétrica
430 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
CKLJMWTZIZZHCS-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +24.5 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1