Documentos Principais
8.15103
Sigma-Aldrich
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H7NO4
Número CAS:
Peso molecular:
217.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
pf
229 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c2c(c(cc1C(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H7NO4/c13-10(14)7-5-9(11(15)16)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)(H,15,16)
chave InChI
JPGZDTDZZDLVHW-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1