Documentos Principais
8.14986
Sigma-Aldrich
DL-Leucine
for synthesis
Sinônimo(s):
DL-Leucine, DL-2-Aminmo-4-methylvalerianic acid, DL-2-Aminmo-4-methylpentanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
131.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
206-328-2
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
solubilidade
7.97 g/L
densidade
1.293 g/cm3 at 18 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CC(C)C)C(=O)O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
chave InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.10 %
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1