Documentos Principais
8.14917
Sigma-Aldrich
Aluminium
grit
Sinônimo(s):
Aluminium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Al
Número CAS:
Peso molecular:
26.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141702
Número do índice EC:
231-072-3
NACRES:
NA.22
Formulário
grit
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
(grit) for synthesis
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water