GF51598761
Aluminum
rod, 200mm, diameter 12.7mm, 99%
Sinônimo(s):
Aluminum, AL007913
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
rod
temperatura de autoignição
1400 °F
fabricante/nome comercial
Goodfellow 515-987-61
resistividade
2.6548 μΩ-cm
C × diâmetro
200 mm × 12.7 mm
p.e.
2460 °C (lit.)
pf
660.37 °C (lit.)
densidade
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
chave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)