Key Documents
8.14651
Sigma-Aldrich
Tetramethyl orthosilicate
for synthesis
Sinônimo(s):
Tetramethyl orthosilicate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H12O4Si
Número CAS:
Peso molecular:
152.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
211-656-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
18 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
245 °C
potência
17510 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.88-23.8 % (v/v)
pb
122 °C/1013 hPa
pf
3 °C
temperatura de transição
flash point 26 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H12O4Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
chave InChI
LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.030 - 1.035
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - closed cup