Documentos Principais
8.14578
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenediol
for synthesis
Sinônimo(s):
2,3-Naphthalenediol, 2,3-Dihydroxynaphthalene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
160.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
202-156-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.8 hPa ( 149 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>330 °C
potência
970 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pf
161-164 °C
temperatura de transição
flash point 175 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc2c(cc1O)cccc2
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12/h1-6,11-12H
chave InChI
JRNGUTKWMSBIBF-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
347.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
175 °C