Key Documents
8.14473
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
(S)-(-)-2-(N-Benzylprolyl)aminobenzophenone, BPB
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H24N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
384.47
Código UNSPSC:
12352111
Nível de qualidade
pf
97-99 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C25H24N2O2/c28-24(20-12-5-2-6-13-20)21-14-7-8-15-22(21)26-25(29)23-16-9-17-27(23)18-19-10-3-1-4-11-19/h1-8,10-15,23H,9,16-18H2,(H,26,29)/p+1/t23-/m0/s1
chave InChI
IPSABLMEYFYEHS-QHCPKHFHSA-O
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 100 °C
Melting range (upper value): ≤ 103 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in methanol): -136.0 - -134.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3