Key Documents
8.14109
Sigma-Aldrich
Tributyltin hydride (stabilized)
for synthesis
Sinônimo(s):
Tributyltin hydride (stabilized), Tributylstannane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H28Sn
Número CAS:
Peso molecular:
291.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
211-704-4
pressão de vapor
5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
>250 °C
adequação da reação
reagent type: reductant
pb
112-114 °C/11 hPa
temperatura de transição
flash point 109 °C
densidade
1.10 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/3C4H9.Sn/c3*1-3-4-2;/h3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
PIILXFBHQILWPS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.102
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup