Documentos Principais
81177N
Sigma-Aldrich
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Euro, 30% Solution
29-31 g/dL protein (Biuret), USA origin, Tested for IgG, Blood banking: suitable, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.25
Nome do produto
Probumin® Bovine Serum Albumin Polymer Enhanced Euro, 30% Solution, pack of 50 mL
descrição
0.1% sodium azide as preservtive
Contains sodium azide less than 0.1 g/dL
Nível de qualidade
Ensaio
29-31 g/dL protein basis (biuret)
Formulário
solution
prazo de validade
36 mo.
peso molecular
~66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 50 mL
fabricante/nome comercial
Probumin®
origem
USA origin
concentração
29-31 g/dL protein (Biuret)
técnica(s)
blood typing: suitable ( )
blood typing: suitable
cell culture | mammalian: suitable
dilution
(Immunohematology)
(Serology)
Impurezas
Tested for IgG
pH
7.2-7.4
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3