81053N
Bovine Serum Albumin Fraction V
≥98%, USA origin, Serology: suitable, Blood banking: suitable
Sinônimo(s):
Albumin, BSA, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V
About This Item
Produtos recomendados
product name
Bovine Serum Albumin Fraction V, pack of 10 g
fonte biológica
bovine serum
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (purity)
forma
lyophilized powder
prazo de validade
48 mo.
peso molecular
apparent mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
embalagem
pack of 10 g
origem
USA origin
técnica(s)
blood typing: suitable ( )
Impurezas
0-5% Moisture (Karl Fischer)
perda
≤5%
faixa de pH
5.2-5.6
traços de ânion
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
traços de cátion
Na: 0.0-5.0 mg/g
atividade externa
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3