Documentos Principais
8.08326
Sigma-Aldrich
4-Toluenesulfonyl chloride
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Toluenesulfonyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
4-(CH3)C6H4SO2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
190.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
202-684-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
solid
potência
4680 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
67 °C
temperatura de transição
flash point 128 °C
densidade
1.49 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
800 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Cl)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
chave InChI
YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Neurophysiological research on neurotransmitter receptors: Employing Dopamine-D4 hydrochloride solution in studies to investigate the postsynaptic inhibition of GABAergic currents by dopamine D4 receptors in the globus pallidus of mice (Shin et al., 2003).
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 66 °C
Melting range (upper value): ≤ 70 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
262.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
128 °C