Key Documents
8.08159
Sigma-Aldrich
Thiophenol
Sinônimo(s):
Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene
About This Item
pressão de vapor
2.7 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
450 °C
potência
46.2 mg/kg LD50, oral (rat)
134 mg/kg LD50, skin (rabbit)
adequação da reação
reagent type: reductant
pH
5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
pb
168.3 °C/1013 hPa
pf
-15 °C
temperatura de transição
flash point 50 °C
solubilidade
0.94 g/L
densidade
1.08 g/cm3 at 20 °C
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Aplicação
Thiophenol for synthesis. CAS 108-98-5, pH 5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution).
Armazenamento e estabilidade
Store below +30°C.
Nota de análise
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.077 - 1.079
Identity (IR):passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Conteúdo relacionado
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.