Documentos
8.07582
Sigma-Aldrich
Heptanoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Heptanoic acid, Enanthic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COOH
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
203-838-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.35 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
7000 mg/kg LD50, oral (Rat)
kinematic viscosity
5.00 cSt(20 °C)
pf
-8 °C
temperatura de transição
flash point 117 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.917 - 0.919
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup