Documentos Principais
8.07020
Sigma-Aldrich
Aminopropanol
(mixture of isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Aminopropanol, Aminoisopropyl alcohol, Hydroxypropylamine, Isopropanolamine
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-162-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.93 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
335 °C
potência
2700 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.9-10.4 % (v/v)
pH
11.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
160 °C
pf
2 °C
temperatura de transição
flash point 71 °C
densidade
0.962 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)C
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(5)2-4/h3,5H,2,4H2,1H3
chave InChI
HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.959 - 0.961
1-amino-2-propanol (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
159.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
71 °C - closed cup