Key Documents
8.06770
Sigma-Aldrich
Nitrobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
Nitrobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
123.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352102
Número do índice EC:
202-716-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.3 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
480 °C (DIN 51794)
potência
640 mg/kg LD50, oral (Rat)
2100 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
1.8-40 % (v/v)
índice de refração
n20/589 1.553
pH
8.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
pb
211 °C/1013 hPa
pf
6.0 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
solubilidade
1.90 g/L
densidade
1.20 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.201 - 1.203
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tolueno anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
244511
Tolueno