Documentos Principais
8.04518
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysuccinimide
≥99.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Sinônimo(s):
N-Hydroxysuccinimide, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H5NO3
Número CAS:
Peso molecular:
115.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
228-001-3
NACRES:
NA.22
product name
N-Hydroxysuccinimide, for synthesis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
forma
crystals
adequação da reação
reaction type: Addition Reactions
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
93-100 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
chave InChI
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Direct Cα-heteroarylation of structurally diverse ethers: This study showcases a mild N-hydroxysuccinimide mediated cross-dehydrogenative coupling reaction, expanding the utility of NHS in organic synthesis. (Liu et al., 2017).
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3