Documentos Principais
8.04174
Sigma-Aldrich
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride
15.2% Pd, for synthesis
Sinônimo(s):
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd)
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]2PdCl2
Número CAS:
Peso molecular:
701.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
237-744-2
NACRES:
NA.22
Nome do produto
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) chloride (15.2% Pd), for synthesis
Nível de qualidade
Formulário
crystals
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Pd]([P](c6ccccc6)(c5ccccc5)c4ccccc4)([P](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1)(Cl)Cl
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (to Pd): ≥ 99.0 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3