Documentos Principais
8.01113
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Aminopyridine, 2-Pyridylamine
About This Item
Fórmula linear:
2-(NH2)C5H4N
Número CAS:
Peso molecular:
94.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
207-988-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
5 hPa ( 125 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
>630 °C
potência
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
209-211 °C/1013 hPa
pf
55-58 °C
temperatura de transição
flash point 92 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
chave InChI
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup