Documentos Principais
8.00882
Sigma-Aldrich
Ethyl cyanoacetate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethyl cyanoacetate, Cyanoacetic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
113.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-309-0
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
460 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
p.e.
209 °C/1013 hPa
pf
-22 °C
temperatura de transição
flash point 110 °C
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H7NO2/c1-2-8-5(7)3-4-6/h2-3H2,1H3
chave InChI
ZIUSEGSNTOUIPT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.061 - 1.062
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C