Documentos Principais
8.00476
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Chlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula linear:
4-(Cl)C6H4COOH
Número CAS:
Peso molecular:
156.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
200-805-9
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
545 °C
potência
1170 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.3 (20 °C, 0.08 g/L in H2O)
p.e.
274-276 °C/1013 hPa
pf
237-240 °C
temperatura de transição
flash point 238 °C
solubilidade
0.08 g/L
densidade
1.54 g/cm3 at 24 °C
densidade volumétrica
350 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Chlorobenzoic acid for synthesis. CAS 74-11-3, chemical formula 4-(Cl)C₆H₄COOH.
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 237 °C
Melting range (upper value): ≤ 241 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
238 °C