Documentos Principais
78007BC
Millipore
MVP ICON® Battery Assy (for 78002 ICON)
BioControl®, for use with MVP ICON® instruments (78002 version)
About This Item
Código UNSPSC:
26111710
Nível de qualidade
linha de produto
MVP ICON®
fabricante/nome comercial
MVP ICON®
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
MVP ICON® for 78002 ICON
Descrição geral
MVP ICON® Battery Assembly (for 78002 Version Instruments).
SPECIFICATIONS:
Lithium ion cylinder assembly, 3.6V, 2900 mAh, 10.44 Wh
Aplicação
For use in replacing the existing MVP ICON® Battery used in 78002 Version Instruments.
Embalagem
Plast re-sealable bubble wrap bag
Informações legais
BioControl is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3