Documentos Principais
69740
Sigma-Aldrich
pET-21a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
Sinônimo(s):
cloning vector, expression vector, vector
About This Item
Código UNSPSC:
41106610
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1