681673
Wnt Antagonist III, Box5
The Wnt Antagonist III, Box5 controls the biological activity of Wnt. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Sinônimo(s):
Wnt Antagonist III, Box5, Wnt Pathway Inhibitor VI, Boc-MDGCEL-OH, Frizzled-5 Antagonist, Wnt-5a Antagonist
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 4 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Sequência
Reconstituição
Outras notas
Safholm, A., et al. 2006. J. Biol. Chem.281, 2740.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1