Documentos Principais
681625
Sigma-Aldrich
W-5, Hydrochloride
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits myosin light chain kinase (IC₅₀ = 230 µM) and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC₅₀ = 240 µM).
Sinônimo(s):
W-5, Hydrochloride, N-(6-Aminohexyl)-1-naphthalenesulfonamide, HCl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H22N2O2S · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
306.42 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (NMR)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
DMSO: soluble
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCCCCCCN)c1c2c(ccc1)cccc2.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C16H22N2O2S.ClH/c17-12-5-1-2-6-13-18-21(19,20)16-11-7-9-14-8-3-4-10-15(14)16;/h3-4,7-11,18H,1-2,5-6,12-13,17H2;1H
chave InChI
HOCSVIGHWPLMFC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable and reversible calmodulin antagonist that inhibits Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase (IC50 = 240 µM) and myosin light chain kinase (IC50 = 230 µM).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 230 &microM and 240 µM against myosin light chain kinase and Ca2+-calmodulin-dependent phosphodiesterase, respectively.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3