Key Documents
Z163015
Sigma-Aldrich
Ace precision-ground, solid-glass shaft
diam. × L 10 mm × 580 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
descrição
Without button
Características
for flask size 3,000 ‑ 5,000 mL
fabricante/nome comercial
Ace Glass 806832
diâmetro × C
10 mm × 580 mm