Documentos Principais
Z147966
Sigma-Aldrich
Aldrich® quick-distillation and sample collection tube
joint: ST/NS 35/45, thermometer joint: 10/18
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Junta
thermometer joint: 10/18
joint: ST/NS35/45
Descrição geral
<ST/>35/45 joint, <ST/>10/18 thermometer joint. For distilling small samples. A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)