Z107255
Aldrich® round-bottom storage flask with stopcock-equipped septum-inlet
with 2 mm glass stopcock, capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
bottom flask, flask round, round flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type PTFE stopcock
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
50 mL
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z107255-1EA | 4061832109480 |