676492
MAZ51
≥95% (HPLC), solid, VEGFR3 kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, MAZ51, 3-(4-Dimethylamino-naphthalen-1-ylmethylene)-1,3-dihydro-indol-2-one, Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3 Kinase Inhibitor, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XVI, VEGFR3 Kinase Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
product name
VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, The VEGFR3 Kinase Inhibitor, MAZ51, also referenced under CAS 163655-37-6, controls the biological activity of VEGFR3 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C21H18N2O/c1-23(2)20-12-11-14(15-7-3-4-9-17(15)20)13-18-16-8-5-6-10-19(16)22-21(18)24/h3-13H,1-2H3,(H,22,24)
chave InChI
VFCXONOPGCDDBQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
VEGF receptor tyrosine kinase
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3