662142
DUB Inhibitor VI, P22077
The DUB Inhibitor VI, P22077 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
DUB Inhibitor VI, P22077, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, USP7 Inhibitor II, USP47 Inhibitor II, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorophenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanone
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(SC2=CC=C(F)C=C2F)S1)=O
chave InChI
RMAMGGNACJHXHO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Tian, X., et al. 2011. Assay Drug Dev. Technol.9, 165.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3