662141
PR-619
≥99% (HPLC), solid, DUB inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
DUB Inhibitor V, PR-619, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UCH-L1 Inhibitor IV, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, UCH-L3 Inhibitor II, UCH-L5/UCH37 Inhibitor III, USP5 Inhibitor II, USP7 Inhibitor I, USP9X Inhibitor II, USP14 Inhibitor IV, USP14 Inhibitor IV, USP47 Inhibitor I, 2,6-Diaminopyridine-3,5-bis(thiocyanate), 3,5-Dithiocyanatopyridine-2,6-diamine, PR619, UC
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DUB Inhibitor V, PR-619, The DUB Inhibitor V, PR-619 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light beige to yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3