648494
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10
Sinônimo(s):
TRPC3 Channel Inhibitor III, Pyr10, N-(4-(3,5-bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl)phenyl)-4-methylbenzenesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
semisolid
solid
potência
720 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-brown
white to off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1[n](nc(c1)C(F)(F)F)c2ccc(cc2)N[S](=O)(=O)c3ccc(cc3)C
InChI
1S/C18H13F6N3O2S/c1-11-2-8-14(9-3-11)30(28,29)26-12-4-6-13(7-5-12)27-16(18(22,23)24)10-15(25-27)17(19,20)21/h2-10,26H,1H3
chave InChI
CVALMMCIOLXHDM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
TRPC3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3