SAB2900528
Anti-P2RY6 / P2Y6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinônimo(s):
G-coupled nucleotide receptor, P2RY6, Purinergic receptor p2y6, p2 purinoceptor, p2Y purinoceptor 6, p2y3 receptor
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
hamster, rabbit, human, monkey, pig, rat, bovine
técnica(s)
immunohistochemistry: 17-34 μg/mL
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... P2RY6(5031)
Imunogênio
Características e benefícios
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1