627610
Z-VAD-FMK
Single spot by TLC, solid, Caspase inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Caspase Inhibitor I, Z-VAD (OMe)-FMK
About This Item
Produtos recomendados
product name
Caspase Inhibitor I, Z-VAD-FMK, CAS 187389-52-2, is a cell-permeable, irreversible, pan-caspase inhibitor.
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H30FN3O7/c1-13(2)19(26-22(31)33-12-15-8-6-5-7-9-15)21(30)24-14(3)20(29)25-16(17(27)11-23)10-18(28)32-4/h5-9,13-14,16,19H,10-12H2,1-4H3,(H,24,30)(H,25,29)(H,26,31)/t14-,16-,19-/m0/s1
chave InChI
MIFGOLAMNLSLGH-QOKNQOGYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Fas-mediated apoptosis in Jurkat cells and staurosporine-induced cell death in corneal epithelial cells
Advertência
Sequência
Reconstituição
Nota de análise
Outras notas
Martin, U., et al. 2007. Apoptosis12, 525.
Misaghi, S., et al. 2004. Chem. Biol.11, 1677.
Joo, C., et al. 1999. Ophthalmic Res. 31, 287.
McColl, K.S., et al. 1998. Mol. Cell. Endocrinol. 139, 229.
Thornberry, N.A. and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Tolomeo, M., et al. 1998. Cell Death Differ. 5, 735.
An, S. and Know, K.A. 1996. FEBS Lett.386, 115.
Cain, K., et al. 1996. Biochem J.314, 27.
Mirzoeva, O.K., et al. 1996. FEBS Lett.396, 266.
Pronk, G.J., et al. 1996. Science 271, 808.
Slee, E.A., et al. 1996. Biochem. J.315, 21.
Chow, S.C., et al. 1995. FEBS Lett. 364, 134.
Fearnhead, H.O., et al. 1995. FEBS Lett. 375, 283.
Zhu, H., et al. 1995. FEBS Lett.374, 303.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3