Key Documents
6.18004
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorobenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2-Dichlorobenzene
About This Item
Fórmula linear:
1,2-(Cl)2C6H4
Número CAS:
Peso molecular:
147.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
grau
for synthesis
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
chave InChI
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N