616464
SB431542
≥97% (HPLC), liquid, TGF-β RI kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
InSolution TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542
About This Item
Produtos recomendados
product name
TGF-β RI Kinase Inhibitor VI, SB431542, InSolution, ≥97%
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C22H16N4O3/c23-21(27)13-4-6-14(7-5-13)22-25-19(20(26-22)16-3-1-2-10-24-16)15-8-9-17-18(11-15)29-12-28-17/h1-11H,12H2,(H2,23,27)(H,25,26)
chave InChI
FHYUGAJXYORMHI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Lin, T., et al. 2009. Nat. Methods6, 805.
Maherali, N. and Hochedlinger, K., 2009. Curr. Biol.19, 1718.
Callahan, J.F., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 999.
Inman, G.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 65.
Laping, N.J., et al. 2002. Mol. Pharmacol.62, 58.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)