616453
TGF-β RI Kinase Inhibitor III
The TGF-β RI Kinase Inhibitor III, also referenced under CAS 356559-13-2, controls the biological activity of TGF-β RI Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
TGF-β RI Kinase Inhibitor III, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor III, 2-(5-Benzo[1,3]dioxol-4-yl-2-tert-butyl-1H-imidazol-4-yl)-6-methylpyridine, HCl, ALK5 Inhibitor III, SB-505124, HCl
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
water: 3 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[nH]1c(nc(c1c3cc4c(cc3)OCO4)c2nc(ccc2)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H21N3O2.ClH/c1-12-6-5-7-14(21-12)18-17(22-19(23-18)20(2,3)4)13-8-9-15-16(10-13)25-11-24-15;/h5-10H,11H2,1-4H3,(H,22,23);1H
chave InChI
BTUOOXPZOVNPMF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activin receptor-like kinase 4, 5, 7
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
DaCosta Byfield, S., et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 744.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2