616382
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride
Inhibits trypsin-like serine proteinases.
Sinônimo(s):
Nα-Tosyl-Lys Chloromethyl Ketone, Hydrochloride, TLCK
descrição
RTECS - XT5160000
Ensaio
≥95% (elemental analysis)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
off-white
solubilidade
aqueous solution, pH <6.0: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N[C@@H](CCCC[N+H3])C(=O)CCl)c1ccc(cc1)C.[Cl-]
InChI
1S/C14H21ClN2O3S.ClH/c1-11-5-7-12(8-6-11)21(19,20)17-13(14(18)10-15)4-2-3-9-16;/h5-8,13,17H,2-4,9-10,16H2,1H3;1H/t13-;/m0./s1
chave InChI
YFCUZWYIPBUQBD-ZOWNYOTGSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
trypsin like proteases
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kim, H., et al. 1995. J. Immunol.154, 4741.
Bourinbaiar, A.S. and Nagorny, R. 1994. Cell Immunol. 155, 230.
Biro, A., et al. 1992. Eur. J. Immunol.22, 2547.
Bruno, S., et al. 1992. Leukemia6, 1113.
Lee, S.F. 1992. Infect. Immun. 60, 4032.
Schmidt, H.H., et al. 1992. Mol. Pharmacol.41, 615.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3