598226
Thiostrepton
≥98% (HPLC), powder, FOXM1 inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Thiostrepton, FOXM1 Inhibitor I
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Thiostrepton, Thiostrepton, CAS 1393-48-2, is an antibiotic that inhibits protein synthesis by preventing binding of GTP to 50S ribosomal subunit.
descrição
Merck USA index - 14, 9364
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
chloroform: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C72H85N19O18S5/c1-14-26(3)47-63(105)78-30(7)57(99)75-28(5)56(98)76-31(8)58(100)91-72-19-18-40(66-85-43(22-111-66)59(101)77-29(6)55(97)74-27(4)54(73)96)81-52(72)42-21-112-67(83-42)49(34(11)109-69(107)41-20-37(32(9)92)36-16-17-39(79-47)51(95)50(36)80-41)89-60(102)44-24-113-68(86-44)53(71(13,108)35(12)94)90-62(104)45-23-110-65(84-45)38(15-2)82-64(106)48(33(10)93)88-61(103)46-25-114-70(72)87-46/h15-17,20-22,24-26,30-35,39,45,47-49,51-53,79,92-95,108H,4-6,14,18-19,23H2,1-3,7-13H3,(H2,73,96)(H,74,97)(H,75,99)(H,76,98)(H,77,101)(H,78,105)(H,82,106)(H,88,103)(H,89,102)(H,90,104)(H,91,100)/b38-15+
chave InChI
NSFFHOGKXHRQEW-DVRIZHICSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EF-G
Advertência
Outras notas
Rosendahl, G. and Douthwaite, S. 1994. Nucleic Acids Res.22, 357.
Saarma, U. and Remme, J. 1992. Nucleic Acids Res.20, 3147.
Malina, H. and Robert-Gero, M. 1992. Appl. Environ. Microbiol.58, 895.
Blanco, G., et al. 1992. Gene112, 59.
Miller, S.P. and Bodley, J.W. 1991. Nucleic Acids Res.19, 1657.
Ryan, P.C., et al. 1991. J. Mol. Biol.221, 1257.
Kutay, U.R., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1050, 193.
Smokvina, T., et al. 1990. Gene94, 53.
Garrett, R. 1983. Trends Biochem. Sci.8, 189.
Bodley, J.W., et al. 1970. Biochem. Biophys. Res. Commun.41, 1406.
Thompson, J. and Cundliffe, E. 1970. Biochimie 73, 1131.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3